missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tétraméthyluronium, hexafluorophosphate, 98%

Numéro de catalogue. AC448930500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC448930500 50 g
AC448930100 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC448930500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 448930500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 330645-87-9 | C11H15ClN5O·F6P | 413,69 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 330645-87-9
Formule moléculaire C11H15ClN5O·F6P
Poids moléculaire (g/mol) 413.69
Clé InChI ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate, o-1h-6-chlorobenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-6-chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, pubchem12740, acmc-20aj2u
PubChem CID 42624899
Nom de l’IUPAC [(6-chlorobenzotriazol-1-yl)oxy-(diméthylamino)méthylidène]-diméthylazanium; hexafluorophosphate
SOURIRES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Point de fusion 185,0 °C à 190,0 °C
Perte à la dessication 0,5% max.
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 97,5% min. (HPLC)
Quantité 50 g
Poids de formule 413.69
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a

RUO – Usage réservé à la recherche