missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bio-Serv™ Nylabone Pro Action Bone, grand

Numéro de catalogue. 14727064
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Grand
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
14727064 Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14727064 Fournisseur Bio-Serv™ Code fournisseur K3533

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

  • Fait de nylon et de polyuréthane
  • Textures multiples : dents propres
  • Les couleurs et la mobilité augmentent l’intérêt
  • Favorise un bon dentiste
  • Particulièrement difficile pour les mâcheurs agressifs
  • Sécuritaire pour laveuses de cage
  • 8 po. Long x 1,75 po. large

Spécifications

Type de produit Dispositif d’enrichissement canin
Couleur Blanc cassé
Matériau Nylon
Taille Grand
Longueur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) 1,75 in