missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hardy Diagnostics™ Plaque de gélose nutritive

Numéro de catalogue. 23001765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit : Plaque de géllose Agar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
23001765 Type de produit : Plaque de géllose Agar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 23001765 Fournisseur Hardy Diagnostics™ Code fournisseur W31

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la culture de microorganismes n’ayant pas d’exigences particulières

  • La gélose nutritive est composée de digestat pancréatique de gélatine et d’extrait de bœuf, qui fournissent des composés organiques azotés, des acides gras à longue chaîne, des glucides, des vitamines et des acides aminés essentiels à la croissance cellulaire

Spécifications

Aspect Légèrement opalescent
Certifications/Conformité ISO 13485
Couleur Ambré pâle
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Détecte Micro-organismes non méticuleux
Forme Milieu préparé
Format Plaque
Type de milieu Gélose nutritive
Type de produit Plaques de gélose
Stérilité Stérile
Classe d’organismes cibles Organismes non méticuleux, Gram-positifs, Organismes non méticuleux, à Gram négatif
Type d’essai Culture microbienne
Volume plein 26 mL
Formule Digestat pancréatique de gélatine, extrait de bœuf, gélose
À utiliser avec (application) Culture de microorganismes non exigeants, contrôle de la qualité du cannabis, cosmétiques, analyses environnementales
Comprend Sans étiquette sur la plaque
Conditions d’incubation 35 °C, aérobique
Temps d’incubation 18 à 24 hr.
Type d’emballage Poche
Quantité 26 mL
Dimensions (dia x H) 100 x 15 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) 15 mm
Profondeur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) 100 mm
Source de protéines Gélatine, bœuf
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats