Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Tris-acétate XCell SureLock™ Mini-Cell Pack de bienvenue, 3-8%
Description
Le NuPAGE pack d’accueil Tris-Acétate fournit tous les gels, tampons et réactifs Tris-Acétate nécessaires NuPAGE pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cellule. Le XCell SureLock Mini-Cell est un système vertical d’électrophorèse en gel mini-protéique compatible avec tous Invitrogen les mini gels préfabriqués et les gels Surecast à la main.
Le NuPAGE pack de bienvenue Tris-Acétate contient :
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• NuPAGE mini-gels tris-acétate (2 boîtes, 20 gels) NuPAGE
• Tris-Acetate SDS Running Buffer, 20X (LA0041)
• NuPAGE LDS Sample Buffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Agent réducteur d’échantillons, 10X (NP0009)
HiMark • Standard de protéines pré-colorées (LC5699) À propos de la XCell SureLock Mini-Cell
La XCell SureLock Mini-Cell
est un système vertical d’électrophorèse en gel mini-protéique compatible avec tous Invitrogen les mini gels préfabriqués et les gels Surecast lancés à la main. Le Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. Chaque XCell SureLock Mini-Cell peut contenir jusqu’à deux gels par course. Les temps de fonctionnement peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.
À propos NuPAGE Les gels
NuPAGE de tris-acétate Les gels protéiques tris-acétate offrent une excellente séparation des protéines de gros poids moléculaire. NuPAGE Les gels de tris-acétate sont des gels de polyacrylamide haute performance qui simulent la dénaturation ou les conditions natives du système de Laemmli traditionnel. La formulation tampon unique maintient un pH de fonctionnement bas lors de l’électrophorèse, ce qui donne une résolution supérieure des protéines comparée aux gels traditionnels de tris-glycine SDS-PAGE.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le NuPAGE tampon de transfert (NP0006) pour le transfert humide traditionnel avec le XCell II module Blot (EI9051). Sinon, un transfert rapide semi-sec peut être effectué à l’aide du Invitrogen Power Blotter ou un transfert rapide à sec à l’aide du iBlot dispositif de transfert de gel 3 (IB31001).
Spécifications
Spécifications
| Pourcentage de gel | 3 à 8% |
| Dimensions du gel | Mini |
| Épaisseur du gel | 1.0 mm |
| Type de gel | Tris-Acétate |
| Plage de séparation | 40 à 500 kDa |
| Puits | 15 puits |
| Quantité | 1 Bienvenue Pk. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante et glace humide |
| Gamme de produit | NuPAGE |
| À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock Mini-cellule |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.