missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NuPAGE™ Pack de bienvenue Tris-Acétate, 7%

Numéro de catalogue. EA0355A
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Puits
EA0355A 10 puits
EA0355B 12 puits
EA0355C 15 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. EA0355A Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EA0355A

Le NuPAGE Tris-Acetate Welcome Pack fournit tous les gels, tampons et réactifs Tris-Acétate nécessaires NuPAGE pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank.

Le NuPAGE pack d’accueil Tris-Acétate fournit tous les gels, tampons et réactifs Tris-Acétate nécessaires NuPAGE pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank. Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Invitrogen Novex les mini gels , NuPAGE, et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps de fonctionnement peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.

Le NuPAGE pack de bienvenue Tris-Acétate contient :
• Mini Gel Tank
• NuPAGE Tris-Acétate Mini gels (2 boîtes, 20 gels)
• NuPAGE Tris-Acétate SDS Running Buffer (20X)
NuPAGE • LDS Sample Buffer (4X)
NuPAGE • Agent réducteur d’échantillons (10X)
• HiMark™ Mini

Gel
Tank Standard de protéinespré-colorées Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Novex les mini gels , NuPAGE et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps d’exécution peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.

NuPAGE Les gels tris-acétate
NuPAGE Les gels protéiques Tris-acétate offrent une excellente séparation des protéines de gros poids moléculaire. NuPAGE Les gels protéiques Tris-acétate sont des gels de polyacrylamide haute performance qui simulent la dénaturation ou les conditions natives du système de Laemmli traditionnel. Sa formulation tampon unique maintient un pH de fonctionnement bas lors de l’électrophorèse, ce qui donne une résolution supérieure des protéines comparée aux gels traditionnels de tris-glycine SDS-PAGE.

Transfert et détection
NuPAGE Les gels tris-acétate sont compatibles avec le module Mini Blot, le Pierce Power Blotter, iBlot le dispositif de transfert de gel 2, iBind le dispositif Western et iBind le dispositif Flex Western pour un transfert et une détection optimaux des protéines.

Warranty

Jusqu’à 12 mois

Spécifications

Pourcentage de gel 7%
Dimensions du gel Mini
Épaisseur du gel 1.0 mm
Type de gel Tris-Acétate
Plage de séparation 36 à 500 kDa
Puits 10 puits
Quantité 1 Kit Pk de bienvenue
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour expédition à température ambiante et glace humide
Gamme de produit NuPAGE
À utiliser avec (équipement) Réservoir à mini gels