Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Pack de bienvenue Tris-Acétate, 3-8%
Description
Le NuPAGE pack d’accueil Tris-Acétate fournit tous les gels, tampons et réactifs Tris-Acétate nécessaires NuPAGE pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank. Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Invitrogen Novex les mini gels , NuPAGE, et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps de fonctionnement peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.
Le NuPAGE pack de bienvenue Tris-Acétate contient :
• Mini Gel Tank (A25977)
• NuPAGE mini-gels tris-acétate (2 boîtes, 20 gels)
NuPAGE • Tris-Acetate SDS Running Buffer, 20X (LA0041)
NuPAGE • LDS Sample Buffer, 4X (NP0007)
NuPAGE •Agent réducteur d’échantillon, 10X (NP0009)
• HiMark Standard de protéines pré-colorées (LC5699)
À propos du Mini Gel Tank
Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Invitrogen Novex les mini gels , NuPAGE, et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps de fonctionnement peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.
À propos NuPAGE Les gels
NuPAGE de tris-acétate Les gels protéiques tris-acétate offrent une excellente séparation des protéines de gros poids moléculaire. NuPAGE Les gels de tris-acétate sont des gels de polyacrylamide haute performance qui simulent la dénaturation ou les conditions natives du système de Laemmli traditionnel. La formulation tampon unique maintient un pH de fonctionnement bas lors de l’électrophorèse, ce qui donne une résolution supérieure des protéines comparée aux gels traditionnels de tris-glycine SDS-PAGE.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le NuPAGE tampon de transfert (NP0006) pour le transfert humide traditionnel avec le module Mini Blot (B1000). Sinon, un transfert rapide semi-sec peut se faire à l’aide du Invitrogen Power Blotter ou un transfert rapide à sec à l’aide du iBlot dispositif de transfert de gel 2 (IB21001).
Warranty and Services
Jusqu’à 12 mois
Specifications
Specifications
| Pourcentage de gel | 3 à 8% |
| Dimensions du gel | Mini |
| Épaisseur du gel | 1.0 mm |
| Type de gel | Tris-Acétate |
| Plage de séparation | 40 à 500 kDa |
| Puits | 10 puits |
| Quantité | 1 Kit Pk de bienvenue |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante et glace humide |
| Gamme de produit | NuPAGE |
| À utiliser avec (équipement) | Réservoir à mini gels |