Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Pack de bienvenue Bis-Tris, 10%
Description
Le NuPAGE Bis-Tris Welcome Pack fournit tous les gels, tampons et réactifs nécessaires NuPAGE pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank. Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Invitrogen Novex les mini gels , NuPAGE, et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps de fonctionnement peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.
Le NuPAGE pack d’accueil Bis-Tris contient :
- Mini réservoir de gel (A25977)
- NuPAGE Mini gels Bis-Tris (2 boîtes, 20 gels)
- NuPAGE MES SDS TAMPON D’EXÉCUTION, 20X (NP0002)
- MES et MOPS Tampon de fonctionnement, poudre (NP000105, NP000205)
- NuPAGE Tampon d’échantillons LDS, 4X (NP0007)
- NuPAGE Agent réducteur d’échantillon, 10X (NP0009)
- PageRuler Plus échelle de protéines prêtées, 10 à 250 kDa (26619)
À propos du Mini Gel Tank
Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Invitrogen Novex les mini gels , NuPAGE, et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps de fonctionnement peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.
À propos NuPAGE des gels Bis-Tris
Invitrogen NuPAGE Les gels protéiques Bis-Tris sont des gels de polyacrylamide préfabriqués conçus pour assurer une séparation optimale d’une large gamme de protéines dans des conditions de dénaturation. Contrairement aux gels traditionnels de Tris-glycine, NuPAGE les gels Bis-Tris ont un environnement à pH neutre qui minimise les modifications des protéines. Utilisez NuPAGE des gels Bis-Tris pour préparer les protéines au séquençage, à la spectrométrie de masse et à toute autre technique où l’intégrité des protéines est cruciale. Utilisez aussi NuPAGE des gels pour des résultats optimaux au quotidien.
Transfert
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons de l’utiliser pour NuPAGE le tampon de transfert (NP0006) pour le transfert humide traditionnel à l’aide du module Mini Blot (B1000). Sinon, un transfert rapide semi-sec peut être effectué avec le Invitrogen Power Blotter ou un transfert sec rapide avec le iBlot 2 dispositif de transfert de gel (IB21001).
Warranty
Jusqu’à 12 mois
Spécifications
Spécifications
| Pourcentage de gel | 10% |
| Dimensions du gel | Mini |
| Épaisseur du gel | 1.0 mm |
| Type de gel | Bis-Tris |
| Plage de séparation | De 3,5 à 260 kDa |
| Puits | 15 puits |
| Quantité | 1 Kit Pk de bienvenue |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante et glace humide |
| Gamme de produit | NuPAGE |
| À utiliser avec (équipement) | Réservoir à mini gels |