missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Plats multiplats non traités

Numéro de catalogue. 1256682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de puits:
12
24
4
48
6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de puits
1256682 24
1256681 12
1256680 6
1256683 48
12566301 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 1256682 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 144530
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuez des cultures cellulaires en suspension avec Thermo Scientific™ Nunc™ des multiplats non traités.

Effectuez des cultures cellulaires en suspension avec Thermo Scientific™ Nunc™ des multiplats non traités.

  • Puits ronds à fond plat, avec couvercle
  • Excellentes propriétés optiques
  • Des bords de puits surélevés pour réduire le risque de contamination croisée
  • Couvercle avec coins encochés pour un bon ajustement et une orientation facile
  • Non pyrogènes

Spécifications

Type de produit Plaque à puits multiples
Volume (métrique) du puits 1 mL (Puits)
Nb de puits 24
Volume (métrique) de travail 1 mL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traitée
Type de puits Fond plat (puits F)
Comprend Couvercle
Nb par boîte 75
Nb par paquet 1
Longueur (métrique) 128 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.