missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Fioles traitées en culture cellulaire avec des condensateurs solides

Numéro de catalogue. 1256550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Culture Area:
175 cm²
80 cm²
Closure Type:
Solide
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Culture Area Closure Type
1256550 80 cm² Solide
1256554 175 cm² Solide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1256550 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 153732

Atteindre une adhérence maximale pour une large gamme de types cellulaires.

Obtenez une adhérence maximale pour une large gamme de types cellulaires avec Thermo Scientific Nunc des fioles traitées en culture cellulaire avec condensateurs solides. Ces fioles reçoivent un traitement de surface Delta propriétaire Nunclon afin d’assurer une croissance cellulaire constante. Les bouchons de ventilation/fermeture avec des marques en Y permettent une vérification visuelle facile de la position de la ventilation tout en favorisant un échange gazeux suffisant.

Caractéristiques

  • Nunclon Certification Delta, incluant des tests sur quatre types cellulaires différents, fournie dans chaque cas
  • Manches courts et larges, parois latérales droites et capuchons d’un tiers de tour optimisés pour une opération robotique
  • Bouchons de ventilation/fermeture avec des marques en « Y ». N'importe laquelle des jambes du « Y » pointant vers le haut indique que le capuchon est en position d'évent.
  • Stérilisé par irradiation gamma et certifié non pyrogène

Garantie : 90 jours

Spécifications

Description Nunc Flasque 80 cm², bouchon plein, manche droit, 50/Cs
Capacity (Metric) 25 mL
Material Polystyrène
Neck Style Droit
No. per Case 50/Cs.
No. per Pack 5 Pk.
Product Type Cell Culture Flask
Autoclavable Not Autoclavable
Disposable Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Sterility Stérile
Bottom Shape Flat
Closure Type Solide
Culture Area 80 cm²
Surface Treatment Nunclon Delta
Quantity 5 Pk.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.