Learn More
SignalChem Biotech KRAS (G12C) Protein 1000ug
Numéro de catalogue. 502573352
Encompass
Recombinant human KRAS (G12C) (2-186) was expressed in E.coli cells using an N-terminal His tag. The KRAS (G12C) mutant is constitutively active.
Numéro de catalogue. 502573352 Fournisseur SignalChem Biotech Code fournisseur R0632DH1000
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Recombinant human KRAS (G12C) (2-186) was expressed in E.coli cells using an N-terminal His tag. The KRAS (G12C) mutant is constitutively active.