missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ WesternBreeze™ Kit chimiluminescent, anti-souris

Numéro de catalogue. WB7104
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
WB7104 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. WB7104 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur WB7104

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Détecter les protéines immobilisées sur des membranes (nitrocellulose ou PVDF) après un transfert occidental ou liées directement à partir de la solution (taches de points)

La détection est réalisée à l’aide d’un substrat chimiluminescent prêt à l’emploi CDP-Star™ pour la phosphatase alcaline. Les bandes protéiques peuvent être capturées soit par un film à rayons X, soit CDP-Star™ par un système d’imagerie compatible.

WesternBreeze™ Le kit chimiluminescent offre :

  • Haute spécificité, fond propre
  • Niveaux d’ultra-sensibilité détectables
  • Signaux de longue durée – jusqu’à 5 jours
  • Résultats en moins de 3 heures
  • Image photographique permanente

Protéines, expression, isolement et analyse, Western Blotting

Spécifications

Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Réactivité Souris
Gamme de produit WesternBreeze
Contenu et stockage Les WesternBreeze™ kits chimiluminescents comprennent des solutions bloquantes, un diluant primaire d’anticorps, une solution secondaire d’anticorps prête à l’emploi (anti-souris, anti-lapin ou anti-chèvre), un substrat chimiluminescent prêt à l’emploi, des solutions de lavage, des plateaux d’incubation, des papiers filtrants prédécoupés, des feuilles de polyester pour un développement uniforme du substrat sur la membrane. Chaque kit contient des réactifs complets pour 20 blots. Entreposez les kits à +4 °C. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est conservé dans de bonnes conditions.
Méthode de détection Chimiluminescence
Type de produit Western Blot Kit
Compatibilité des membranes Nitrocellulose, PVDF
Type de substrat AP (phosphatase alcaline) Substrat
Réactivité croisée Souris
Quantité 1 kit

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.