Learn More
Thermo Scientific™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 à 20%
Description
Le Novex pack d’accueil Tris-Glycine fournit tous les gels, tampons et réactifs de tris-glycine nécessaires Novex pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cellule. Le XCell SureLock Mini-Cell est un système vertical d’électrophorèse en gel mini-protéique compatible avec tous Invitrogen les mini gels préfabriqués et les gels Surecast à la main.
Le Novex pack de bienvenue Tris-Glycine contient :
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) •
Novex Mini gels Tris-Glycine, format WedgeWell (2 boîtes, 20 gels) Novex
• Tampon de fonctionnement SDS Tris-Glycine, 10X (LC2675) Novex
• Tampon d’échantillon SDS Tris-Glycine, 2X (LC2676) NuPAGE
• Agent réducteur d’échantillon, 10X (NP0004) •
PageRuler Plus échelle protéique prestatée, 10 à 250 kDa (26619) À propos du XCell SureLock Mini-Cell
Le XCell
SureLock Mini-Cell est un système vertical d’électrophorèse en gel mini-protéique compatible avec tous Invitrogen les mini gels préfabriqués et les gels Surecast handcast. Le Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. Chaque XCell SureLock Mini-Cell peut contenir jusqu’à deux gels par course. Les temps de fonctionnement peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.
À propos Novex Les gels Tris-Glycine, mini-gels Tris-Glycine au format
Novex WedgeWell sont des gels de polyacrylamide basés sur l’électrophorèse traditionnelle des protéines de Laemmi, permettant l’utilisation d’échantillons de Laemmli et de faire passer des tampons. Ils permettent une performance et une séparation constantes d’une large gamme de protéines en bandes bien résolues. Novex Les gels Tris-Glycine, format WedgeWell, possèdent des puits en forme de coin innovants qui permettent jusqu’à deux fois un volume de charge d’échantillon supérieur à d’autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en forme de coin ont aussi des ouvertures plus grandes, ce qui facilite le chargement des échantillons.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser Novex le tampon natif, Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672) ou Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) pour le transfert humide traditionnel à l’aide du XCell II module Blot (EI9051). Sinon, un transfert rapide semi-sec peut être effectué à l’aide du Invitrogen Power Blotter ou un transfert rapide à sec à l’aide du iBlot dispositif de transfert de gel 3 (IB31001).
Spécifications
Spécifications
| Pourcentage de gel | 4 à 20% |
| Dimensions du gel | Mini |
| Épaisseur du gel | 1.0 mm |
| Type de gel | Tris-Glycine |
| Plage de séparation | 20 à 200 kDa |
| Puits | 15 puits |
| Quantité | 1 Bienvenue Pk. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Gamme de produit | Novex, WedgeWell |
| À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock Mini-cellule |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.