Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Pack d’accueil Tris-Glycine, 8%
Description
Le Novex pack d’accueil Tris-Glycine fournit tous les gels, tampons et réactifs de trisglycine nécessaires Novex pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank. Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Novex les gels et NuPAGE mini-gels. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps d’exécution peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.
Le Novex pack de bienvenue Tris-Glycine contient :
• Mini Gel Tank (A25977)
• Novex Tris-Glycine Mini Gels, format WedgeWell (2 boîtes, 20 gels)
• Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
Novex •Tris-Glycine SDS Sample Buffer, 2X (LC2676)
NuPAGE • Agent réducteur d’échantillon, 10X (NP0004)
PageRuler • Plus Prestained Protein Ladder, 10 à 250 kDa (26619)
À propos du Mini Gel
Tank Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Novex les gels et NuPAGE minis. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps d’exécution peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.
À propos Novex Les gels Tris-Glycine, mini-gels Tris-Glycine au format
Novex WedgeWell sont des gels de polyacrylamide basés sur l’électrophorèse traditionnelle des protéines de Laemmi, permettant l’utilisation d’échantillons de Laemmli et de faire passer des tampons. Ils permettent une performance et une séparation constantes d’une large gamme de protéines en bandes bien résolues. Novex Les gels Tris-Glycine, format WedgeWell, possèdent des puits en forme de coin innovants qui permettent jusqu’à deux fois un volume de charge d’échantillon supérieur à d’autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en forme de coin ont aussi des ouvertures plus grandes, ce qui facilite le chargement des échantillons.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le Novex tampon natif, Tris-Glycine, Native Running Buffer (LC2672) ou Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC36750 pour le transfert humide traditionnel, utilisant le module Mini Blot (B1000). Sinon, un transfert rapide semi-sec peut se faire à l’aide du Invitrogen Power Blotter ou un transfert rapide à sec à l’aide du iBlot dispositif de transfert de gel 2 (IB21001).
Spécifications
Spécifications
| Pourcentage de gel | 8% |
| Dimensions du gel | Mini |
| Épaisseur du gel | 1.0 mm |
| Type de gel | Tris-Glycine |
| Plage de séparation | 40 à 200 kDa |
| Puits | 15 puits |
| Contenus des kits | PageRuler™ Plus l’échelle des protéines prêtées |
| Quantité | 1 Kit Pk de bienvenue |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Gamme de produit | Novex, WedgeWell |
| Afficher plus de résultats |