missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Pack d’accueil Tris-Glycine, 10%

Numéro de catalogue. XP0010C
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Puits
XP0010C 15 puits
XP0010A 10 puits
XP0010B 12 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. XP0010C Supplier Invitrogen™ Supplier No. XP0010C

missing translation for 'validMainframeMsg'

Le Novex pack d’accueil Tris-Glycine fournit tous les gels, tampons et réactifs de tris-glycine nécessaires Novex pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank.

Le Novex pack d’accueil Tris-Glycine fournit tous les gels, tampons et réactifs de trisglycine nécessaires Novex pour commencer à utiliser le Mini Gel Tank. Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Novex les gels et NuPAGE mini-gels. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps d’exécution peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.

Le Novex pack de bienvenue Tris-Glycine contient :
• Mini Gel Tank  (A25977)
• Novex Tris-Glycine Mini Gels, format WedgeWell (2 boîtes, 20 gels)
• Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
Novex • Tris-Glycine SDS Sample Buffer, 2X (LC2676)
NuPAGE • Agent réducteur d’échantillon, 10X (NP0004)
• PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 à 250 kDa (26619)

À propos du Mini Gel
Tank Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Novex et NuPAGE mini gels. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps d’exécution peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.

À propos Novex Les gels Tris-Glycine, mini-gels Tris-Glycine au format
Novex WedgeWell sont des gels de polyacrylamide basés sur l’électrophorèse traditionnelle des protéines de Laemmi, permettant l’utilisation d’échantillons de Laemmli et de faire passer des tampons. Ils permettent une performance et une séparation constantes d’une large gamme de protéines en bandes bien résolues. Novex Les gels Tris-Glycine, format WedgeWell, possèdent des puits en forme de coin innovants qui permettent jusqu’à deux fois un volume de charge d’échantillon supérieur à d’autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en forme de coin ont aussi des ouvertures plus grandes, ce qui facilite le chargement des échantillons.

Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le Novex tampon de trisglycine native running buffer (LC2672) ou Novex le tampon  de transfert tris-glycine (LC3675) pour le transfert humide traditionnel utilisant le module Mini Blot (B1000). Sinon, un transfert rapide semi-sec peut se faire à l’aide du Invitrogen Power Blotter ou un transfert rapide à sec à l’aide du iBlot dispositif de transfert de gel 2 (IB21001).

Specifications

Pourcentage de gel 10%
Dimensions du gel Mini
Épaisseur du gel 1.0 mm
Type de gel Tris-Glycine
Plage de séparation 30 à 250 kDa
Puits 15 puits
Contenus des kits PageRuler™ Plus l’échelle des protéines prêtées
Quantité 1 Kit Pk de bienvenue
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide
Gamme de produit Novex, WedgeWell
À utiliser avec (équipement) Réservoir à mini gels
Show More Show Less