missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen

Numéro de catalogue. SB02
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SB02 1 L
SB01 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SB02 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LSSB02
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme

  • Formulation: Liquid
  • Available in two sizes
  • Detection method: Colormetric

Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays

Order Info

Shipping Condition: Wet Ice

Spécifications

Quantité 1 L
Contenu et stockage Solution. Store at 2-8°C.
Méthode de détection Colorimetric
Shipping condition (Condition d'expédition) Wet Ice

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.