Learn More
Invitrogen™ Mark12™ Standard non teinté
Description
Comprend
1,0 mL (200 applications de 5 μL chacune) fourni dans un tampon de chargement en flacon en plastique se compose de Tris-HCl, Glycérol, SDS, Phénol Rouge et Coomassie Bleu G-250
Mark12 Unstained Standard est fourni prêt à l’emploi, soit avec NuPAGE™ des gels trisglycine ou tricine. Coomassie™, de l’argent ou d’autres méthodes de coloration protéique sont nécessaires pour visualiser cette norme.
- 12 polypeptides se sont résolus en bandes nettes et serrées dans la plage de 2,5 à 200 kDa
- Estimation idéale du poids moléculaire
- Un format prêt à l’emploi, sans mélange ni réduction nécessaires
- Compatibilité du gel : Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Cette norme est pré-réduite et ne contient pas de réactifs réducteurs dans le tampon de chargement.
Électrophorèse en gel 1D, électrophorèse en gel protéique, coloration et imagerie en gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Order Info
Condition d’expédition : glace humide
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 1,0 mL (200 applications de 5 μL chacune) fourni dans un flacon en plastique. Le tampon de chargement est composé de Tris-HCl, Glycérol, SDS, Phénol Rouge et Coomassie™ Bleu G-250. Conserver à 4 °C. |
| Nombre de marqueurs | 12 |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de tailles | 2,5 à 200 kDa |
| Compatibilité avec le gel | Bolt™ Gels Bis-Tris Plus, Novex™ Gels Tricine, Novex™ Gels Tris-Glycine, NuPAGE™ Gels Bis-Tris, NuPAGE™ Gels Tris-Acétate, Tricine Novex™, Gels SDS-PAGE |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200, 116,3, 97,4, 66,3, 55,4, 36,5, 31, 21,5, 14,4, 6, 3,5, 2,5 kDa |
| Quantité | 1 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Gamme de produit | Mark12 |
| Type de produit | Échelle protéique |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.