missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Plateau d’incubation, 10 x 14 cm

Numéro de catalogue. LC2102
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 chacun
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LC2102 8 chacun
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LC2102 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC2102

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Huit plateaux en plastique et huit couvercles

Permet une tache pratique et uniforme des E-PAGE™ taches

  • Convient à l’immunodétection ou aux colorations blot
  • L x L x D : 10 x 14 x 3 cm

Électrophorèse de gel protéique, coloration et imagerie de gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Type de produit Plateau d’incubation
Contenu et stockage Chaque paquet de plateaux d’incubation offre 8 plateaux en plastique et 8 couvercles. Entreposez le produit à température ambiante.
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de produit Novex
Quantité 8 chacun

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.