missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Peignes à cassette en gel vides, mini, 1,0 mm, 15 puits

Numéro de catalogue. NC3015
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25⁄pkg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
NC3015 25⁄pkg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. NC3015 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NC3015

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Compatible avec les cassettes Gel Vide de taille miniature de même épaisseur (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm)

Ces peignes sont destinés au versement de types spéciaux de gel et sont disponibles en formats de deux épaisseurs (1,0 mm et 1,5 mm) et sept puits (1 puits, 2 puits, 5 puits, 10 puits, 12 puits, 15 puits et puits 2D).

Moulage en gel, électrophorèse en gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse

Spécifications

Contenu et stockage Comprend des peignes de 1,0 mm x 15 puits (paquet de 25⁄).
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel
À utiliser avec (équipement) Universel
Dimensions du gel Mini
Gamme de produit Novex
Catégorie Peigne à cassette gel vide à 15 puits
Quantité 25⁄pkg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Épaisseur (métrique) 1.0 mm

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.