Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Trousse d’immunoprécipitation de la protéine A
Description
Dynabeads Le kit d’immunoprécipitation de la protéine A est destiné à l’immunoprécipitation (IP) et inclut tous les réactifs et tampons nécessaires pour effectuer l’IP en combinaison avec votre propre anticorps. Le kit est optimisé pour la propriété intellectuelle standard, mais peut aussi être utilisé pour la co-IP, la chromatine IP (ChIP) ou la IP ARN (RIP). Le kit comprend Dynabeads des billes magnétiques de protéine A avec la protéine A recombinante (∼45 kDa) couplée covalentement à la surface de la bille. Des protocoles manuels et automatisés sont disponibles.
Les avantages du kit d’immunoprécipitation Dynabeads de la protéine A incluent :
• IP rapide et facile—en moins de 40 minutes, sans colonnes, centrifugations ou pré-clearing chronophage, requis•
haute performance—, haut rendement des protéines cibles avec faible consommation
• d’anticorps, faible liaison non spécifique en fond—de fond très faible avec un rapport
• signal/bruit élevé. Des billes uniformes—à haute reproductibilité et des tampons optimisés assurent des résultats
• cohérents. Prêt — pour l’automatisation.protocoles d’automatisation disponibles avec les instruments
de purification d’échantillons KingFisherLa séparation douce cause un stress physique minimal aux protéines La
technologie de séparation magnétique utilisée par Dynabeads les billes de protéine A est rapide et douce, causant un stress physique minimal aux protéines ciblées. Cela permet l’isolement et la concentration de composites labiles qui pourraient autrement se dissocier ou être endommagés par les protéases lors de longues périodes d’incubation. La conformation des protéines natives et les grands complexes protéiques sont préservés.
Résistance de liaison et capacité de liaison des anticorps
Dynabeads Les billes de protéine A permettent d’isoler la plupart des immunoglobulines mammifères (Ig). La quantité d’Ig capturée dépend de la concentration d’Ig dans l’échantillon de départ ainsi que du type et de la source de l’Ig. 100 μL de Dynabeads protéine A isoleront environ 25 –à 30 μg d’IgG humain à partir d’un échantillon contenant 20 –200 μg d’IgG/mL. La liaison principalement Fc permet une orientation Ig optimale.
Dynabeads Les billes magnétiques ne sont pas de nature poreuse comme Sepharose les résines d’agarose. Cela signifie que tous les anticorps se lient à la surface externe lisse des billes et sont disponibles pour se lier à la protéine cible. Cela se traduit par une faible consommation d’anticorps tout en obtenant un rendement élevé de la protéine cible. La surface lisse des billes explique aussi la faible liaison non spécifique pour laquelle Dynabeads les billes magnétiques sont connues. La protéine recombinante A sur les billes ne contient pas de sites de liaison à l’albumine, donc l’albumine n’est pas co-purifiée pendant la procédure
Dynabeads . Le protocole d’immunoprécipitation est rapide et facile
. Le protocole IP manuel est simple et peut être exécuté en moins de 40 minutes grâce à 3 étapes simples de lien-incubation-élution. La procédure ne nécessite aucun pré-déblatérage en raison de la faible liaison non spécifique et utilise très peu d’anticorps tout en obtenant un rendement IP élevé, ce qui permet d’économiser à la fois du temps et du coût par IP.
Les billes recouvertes d’anticorps peuvent être utilisées dans diverses applications IP telles que la Co-IP, la chromatine IP (séquençage ChIP/ChIP), l’ARN IP (RIP, RIP séquençage), la purification à petite échelle d’IgG et la purification des protéines. La protéine cible pure isolée peut être utilisée en aval du western blot, en analyse par spectrométrie de masse, en séquençage, etc.
Prêt pour l’automatisation avec les systèmes
de purification KingFisherLes billes magnétiques de μ 2,8 m sont idéales pour un enrichissement à haut débit. Ce processus peut être automatisé à l’aide de n’importe lequel de nos systèmes de purification d’échantillons KingFisher ou de manipulateurs de liquides.
Approvisionnement
commercialNos sites de fabrication sont ISO certifiés 13485. Les caractéristiques des billes et les conditions de fabrication contribuent à assurer la cohérence et la reproductibilité des lots, ce qui en fait un choix idéal pour la fourniture commerciale. Si vous êtes en train de personnaliser Dynabeads un kit d’immunoprécipitation de protéine A dans un produit ou service commercial ou si vous avez besoin d’un volume en vrac plus important de ce produit, veuillez nous contacter à oemdynal@lifetech.com ou consulter notre Dynabeads page OEM.
*Sepharose est une marque déposée des GE Healthcare Bio-Sciences AB.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 30 mg/mL |
| Matériau | Polystyrène magnétique |
| Contenu et stockage | • 2 mL Dynabeads de tampon de lavage et de liaison d’anticorps • (AB •) 16 mL, tampon de lavage 28 mL •, tampon de lavage 1 mL tampon d’élution, stocker à 2 °C à 8 °C. |
| Diamètre (métrique) | 2,8 μm |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher™ Système de purification d’échantillons, DynaMag™ aimants |
| Compatibilité à haut débit | Oui |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Type d’échantillon | Cultures cellulaires, échantillons cliniques, surnageants, digestion tissulaire, extraits cellulaires, sérum |
| Gamme de produit | Dynabeads |
| Quantité | 40 réactions |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.