missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Novagen™ Sa Bind™ résine
Description
EMD Millipore Novagen™ Sa Bind™ résine est une agarose IDA non chargée.
- La capacité de liaison est d’environ 8 mg/mL de volume de lit
- Utilise soit des colonnes d’écoulement gravitationnel, soit des méthodes par lots
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C |
| Forme | Liquid |
| Quantité | 50 mL |
| Catégorie | Milieux pour chromatographie |
| Suffisant pour | 8 mg per mL of settled resin |
| Capacité (métrique) | 8 mg/mL |