missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Sérum normal pour rats

Numéro de catalogue. 10710C
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
10710C 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10710C Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10710C
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contrôle des rats

Contrôle normal du sérum de rats pour Ctrl

Les sérums normaux sont des échantillons de sérum non immunitaire provenant de chèvres, d’humains, de souris, de lapins et d’autres espèces qui contiennent le complément habituel de protéines sériques, y compris les différentes classes d’immunoglobulines présentes chez les animaux en bonne santé de l’espèce concernée. Le sérum normal fournit une quantité suffisante de protéines endogènes pour saturer et bloquer les sites de liaison non spécifiques sur des échantillons fixes ou des substrats d’essai. Lorsqu’il est utilisé comme diluant d’anticorps, le sérum non immunitaire fournit aussi un environnement chimique naturel permettant aux anticorps de fonctionner correctement sans ajouter de composants protéiques étrangers. Le sérum normal est fréquemment utilisé pour bloquer ou saturer les interactions de liaison généralisées pour les méthodes d’immunodétection, en particulier celles impliquant des échantillons de tissu tels que l’immunohistochimie (IHC). Les sérums normaux sont également utiles comme témoins pour tester des méthodes générales et spécifiques de purification des anticorps.

Spécifications

Contenu et stockage -20 °C
Forme Liquide
Type de produit Normal Rat Serum
Quantité 10 mL
Concentration Conc. Non déterminé
Formule Sérum entier avec 0,1% d’azide de sodium
À utiliser avec (application) Control
Isotype Ig