missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrate Nitrogen Standard, 1000 ppm N (4427 ppm NO3-), Ricca Chemical

Supplier:  Ricca Chemical Company 545932

Numéro de catalogue. 13622612

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.


Description

Description

Spécifications

Spécifications

Nitrogen Standard (as Nitrate)
7757-79-1 , 7732-18-5
100.0, 0.73
1mL = 1mgN
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium;nitrate
24434
1000ppm N as nitrate, 4427ppm NO3-
Natural Poly Bottle
97.0, 0.7
ASTM/EPA for Nitrate Nitrogen
KNO3
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
missing translation for 'recommendations'

missing translation for 'recommendations'

Videos
FDS
Documents

Documents