missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme de nitrate, 1000 ppm NO3- (226 ppm N), Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nitrogen Standard |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Notes sur la concentration ou la composition | 1000 ppm de nitrate, 226 ppm d’N |
| CAS % minimum | 98.0, 0.16 |
| CAS % maximal | 100.0, 0.17 |
| Équivalent | 1 ml = 1 mg NO3- |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Quantité | 120 mL |