missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Nile Blue A, pure, certifiée

Numéro de catalogue. AC415690100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC415690100 10 g Bouteille en verre
AC415690500 50 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC415690100 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 415690100
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732,84 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 3625-57-8
Formule moléculaire C40H40N6O6S
Poids moléculaire (g/mol) 732.84
Numéro MDL MFCD00064529
Clé InChI QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Nile blue sulfate, C.I. 51180
PubChem CID 19256
Nom de l’IUPAC [9-(diéthylamino)benzo[a]phénoxazine-5-ylidène]azanium; Sulfate
SOURIRES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Nile Blue A
Nom Remarque Pure
Rapport d’absorption 1.01 à 1.16
Teneur en colorant 70% min.
Spectre infrarouge Authentique
Lambda maximal 635 à 646 nm
Emballage Bouteille en verre
Beilstein 27, 404
Couleur Du noir au vert
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Poids de formule 732.87
Niveau Pure
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

RUO – Usage réservé à la recherche