missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide nicotinique N-oxyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N0497500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N0497500G 500 g
N049725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N0497500G Fournisseur TCI America Code fournisseur N0497500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 2398-81-4 | C6H6NO3 | 140.12 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 2398-81-4
Formule moléculaire C6H6NO3
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
Numéro MDL MFCD00006201
Clé InChI GDILJONVBZVAFH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
PubChem CID 16976
Nom de l’IUPAC 5-carboxy-1,2-dihydro-1λ²-pyridine-1,1-diium-2-id-1-olate
SOURIRES OC(=O)C1=C[NH++]([O-])[CH-]C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Nicotinic Acid N-Oxide
Point de fusion 255 °C
Quantité 500 g
Poids de formule 139.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline