missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fil de nickel, diamètre de 0,63 mm (0,025 po), 99,5% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA00223H4
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 m
100 m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA00223H4 100 m
AA00223G9 25 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA00223H4 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 000223H4

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom de l’IUPAC nickel
SOURIRES [Ni]

Spécifications

Nom ou substance chimique Nickel wire
Nom Remarque diamètre de 0,63 mm (0,025 po).
Quantité 100 m
Odeur Inodore
Poids ≈2,8 g/m
Forme Câble (fil)
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.7%
Hazard Category H317-H351-H372
Hazard Statement GHS H Statement
H372-H351-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
Precautionary Statement P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
EINECSNumber 231-111-4
RTECSNumber QR5950000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche