missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrate de nickel, cristal, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nickel Nitrate, Crystal |
| CAS % maximal | 1 |
| Forme physique | Crystals or Needles |
| Quantité | 25 g |
| Niveau | Réactif |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.