missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel(II) carbonate (basique) hydrate, Ni 40% min, généralement 99,5% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA4010630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4010630 250 g
AA40106A1 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4010630 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04010630

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ajusteur de pH pour placage de nickel, catalyseurs, couleurs céramiques et émaux | CAS : 155775-31-8 | CH4Ni3O7 | 304,12 g/mol

Ajusteur de pH pour placage nickelé, catalyseurs, couleurs céramiques et émaux. Le carbonate de nickel(II) (hydrate de base) est utilisé comme précurseur des catalyseurs et dans des applications céramiques. Il agit comme intermédiaire dans la purification hydrométallurgique du nickel à partir de ses minerais. Il est aussi utilisé pour l’électrodéposition du nickel.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 155775-31-8
Formule moléculaire CH4Ni3O7
Poids moléculaire (g/mol) 304.12
Numéro MDL MFCD00016262
Clé InChI ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
Nom de l’IUPAC Carbonate de tétrahydrooxyde de trinickel(2+)
SOURIRES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Inodore
Aspect Poudre verte
Fourchette de pourcentages d’essai 99,5% (base métallique)
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 304.18 (Anhydre)
Hazard Category H302+H332-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
Precautionary Statement P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
DOTInformation DOT Class: 9, Packaging Group: III
EINECSNumber 240-408-8
RTECSNumber QR6260000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche