missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gaze au nickel, maille 40 tissée à partir de fil de 0,13 mm (0,005 po) de diamètre
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nickel gauze |
| Nom Remarque | Tissé à partir de fil de 0,13 mm (0,005 po) de diamètre |
| Quantité | 600 x 1200 mm |
| Dimensions de la maille | Maille 40 |
| Odeur | Inodore |
| Forme | Tissu métallique |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H317-H351-H372 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H372-H351-H317 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of causing cancer. May cause an allergic skin reaction. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
| EINECSNumber | 231-111-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche