missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de Nicardipine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N06355G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N06355G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. N06355G Fournisseur TCI America Code fournisseur N06355G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Nicardipine Hydrochloride
CAS 54527-84-3
Formule moléculaire C26H30ClN3O6
Quantité 5 g
Numéro MDL MFCD00057327
Numéro UN 2811
Synonyme nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina
Clé InChI AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl
Nom de l’IUPAC 5-O-[2-[benzyl(méthyl)amino]éthyle] 3-O-méthyl 2,6-diméthyl-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 515.991
PubChem CID 41114
Poids de formule 515.99
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
RTECSNumber US7972100
TSCA Non