missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Neon™ NxT Kit du système d’électroporation 10-L μ avec tubes à un canal

Catalog No. N1096
Change view
Click to view available options
Nb de réactions:
96 x 2 Réactions
Réactions 25 x 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Nb de réactions
N1096 96 x 2 Réactions
N1025 Réactions 25 x 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. N1096 Supplier Invitrogen™ Supplier No. N1096

missing translation for 'validMainframeMsg'

Le kit 10-L μ du système d’électroporation néon NxT est conçu spécifiquement pour être utilisé avec le système d’électroporation néon NxT.

The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104–2 x 105 adherent cells or 1 x 105–5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.

Le kit 10-L μ du système d’électroporation néon NxT avec tubes à un canal est conçu spécifiquement pour être utilisé avec le système d’électroporation néon NxT (numéros de catégorie NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Utilisez ce kit pour des volumes de transfection de 10 μL, contenant 5 x 104–2 x10 5 cellules adhérentes ou 1 x 105–5 x 10 5 5 5 cellulesde suspension. Les cellules qui ont été transfectées à l’aide des embouts néon NxT 10-L μ inclus sont prêtes à être lavées et dressées dans un bol de culture à plusieurs puits.

Specifications

Contenu et stockage • Tampon R de resuspension de 4 x 1 mL; stocker à 4 °C
• 4 x 1 mL tampon T de resuspension; stocker à 4 °C
• 4 x 1 mL tampon d’édition du génome de resuspension; stocker à 4 °C
• 2 x 100 mL tampon électrolytique E10; stocker à 4 °C
• 96 pointes
• de réaction 32 tubes électroporation à 1 canal
Type de cellules Cellules souches, Cellules primaires, Cellules difficiles à transfecter
Format Embout de pipette à électroporation
Technique de transfection Électroporation
À utiliser avec (équipement) Neon™ NxT Système d’électroporation
À utiliser avec (application) Transfection
Nb de réactions 96 x 2 Réactions
Type de produit Embouts
Quantité 96 réactions x 2
Volume (métrique) d’échantillon 10 μL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.