missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bleu de méthylène, solution aqueuse à 1% (p/v), Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18611766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
18611766 500 mL
18611764 125 mL
18611765 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18611766 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur M204500MLPL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Methylene Blue
CAS 61-73-4, 7732-18-5, 7220-79-3
Concentration 1%
Emballage Bouteille en polyéthylène
Couleur Bleu
Quantité 500 mL
Niveau Solution chimique

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.