missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Naphthol Green B, Réactif ACS CI 10020, Réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Naphthol Green B, ACS Reagent CI 10020 |
| Point d’ébullition | 2735 °C |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 1 |
| Couleur | Noir/Vert |
| pH | 9.5 |
| Quantité | 100 mL |
| Forme physique | Solide |
| Niveau | ACS |