missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naphtalène-1,4,5,8-dianhydride tétracarboxylique (purifié par sublimation) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N07555G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N07555G 5 g
N07551G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N07555G Fournisseur TCI America Code fournisseur N07555G

missing translation for 'validMainframeMsg'

Chemical Identifiers

CAS 81-30-1
Formule moléculaire C14H4O6
Poids moléculaire (g/mol) 268.18
Numéro MDL MFCD00006915
Clé InChI YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, ntcda, naphthalenetetracarboxylic dianhydride, isochromeno 6,5,4-def isochromene-1,3,6,8-tetraone, ntda, unii-l56xqd1v6y, 2,7-dioxapyrene-1,3,6,8-tetrone, naphthalene-1,8:4,5-tetracarboxylic dianhydride, 1,8:4,5-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6678
SOURIRES C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O

Specifications

Nom ou substance chimique Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic Dianhydride (purified by sublimation)
Quantité 5 g
Poids de formule 268.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber QK3695000
TSCA Oui