missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Accessoire d’imprimante Lite
Description
Utilisez une imprimante optionnelle avec votre NanoDrop™ spectrophotomètre Lite. Imprimez les données sur des étiquettes compatibles avec congélateur.
Imprimez les données d’échantillons sur une étiquette cryogénique
- Numéro d’échantillon
- Date
- Temps de mesure
- Nom d’exemple
- Test
- Concentration
- Ratio de pureté
Pour une utilisation avec le spectrophotomètre NanoDrop Lite
Spécifications
Spécifications
| Description | Accessoire d’imprimante pour la NanoDrop Lite |
| For Use With (Equipment) | Spectrophotomètre NanoDrop Lite |