Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres NanoDrop Lite Plus
Description
Évaluez rapidement et facilement la concentration et la pureté des échantillons avec le Thermo Scientific™ NanoDrop™ spectrophotomètre microvolume Lite Plus, le complément d’entrée de gamme des spectrophotomètres One/OneC et NanoDrop™ Eight complets Thermo Scientific™ NanoDrop™. Bien qu’offrant moins de fonctionnalités que nos modèles haut de gamme, cet instrument offre des mesures rapides et précises dans un ensemble facile à utiliser et abordable.
Le spectrophotomètre NanoDrop Lite Plus est un outil pédagogique précieux et est aussi idéal pour les mesures de contrôle qualité dans des laboratoires de recherche très fréquentés. Mesurez la concentration d’ADN, d’ARN et de protéines purifiés jusqu’à 30 Abs et calculez les rapports critiques de pureté A260/A280 et A260/A230 en utilisant la technologie NanoDrop fiable.
Spectrophotomètre pour laboratoires
Le spectrophotomètre NanoDrop Lite Plus est conçu pour les mesures de routine d’échantillons d’acides nucléiques et de protéines en utilisant seulement 1 –2 μL. Notre technologie pionnière de rétention d’échantillons élimine le besoin de diluer des échantillons très concentrés, rendant les mesures faciles. Il suffit de pipeter votre échantillon directement sur le piédestal optique de mesure, de mesurer et d’essuyer avec une lingette sans peluches. Sa conception compacte, avec des commandes et des logiciels intégrés, fait que le spectrophotomètre NanoDrop Lite Plus occupe peu d’espace sur votre plateau.
Avec une interface utilisateur intuitive et un design industriel moderne, le spectrophotomètre NanoDrop Lite Plus est l’instrument de choix pour les mesures de microvolume de base. Même si les budgets sont serrés, votre laboratoire peut aussi avoir un NanoDrop.
Confiance en vos résultats
- Mesures standard
- Mesure la concentration d’ADN, d’ARN et de protéines purifiés jusqu’à 30 Abs
- Jusqu’à 1 500 ng/μL dsDNA
- Jusqu’à 1 200 ng/μL d’ARN
- Jusqu’à 45 mg/mL de BS
- Calcule les rapports critiques de pureté A260/A280 et A260/A230
- Mesure la concentration d’ADN, d’ARN et de protéines purifiés jusqu’à 30 Abs
- Des mesures rapides et précises à partir de seulement 12 – μL—permettent d’économiser des échantillons précieux, sans gaspillage
- La technologie de rétention d’échantillon utilise la tension superficielle pour maintenir l’échantillon en place—, sans cuvettes ni consommables coûteux
- Interface intuitive
- Fonctionnement intégré à l’écran tactile
- Pas besoin d’ordinateur
- Stockage et transfert de données
- Les 1 000 dernières mesures sont enregistrées localement; Exporter des données vers un USB appareil
- Imprimante optionnelle disponible pour étiquettes compatibles congélateur (non incluse)
- Compact et portable—s’adapte à n’importe quel établi de laboratoire, prêt pour votre prochaine expérience
- Budgets—serrés à prix abordables
Atteignez vos objectifs
- L’enseignement—académique forme les étudiants aux principes de biologie moléculaire et aux techniques expérimentales sur un instrument de pointe dans l’industrie
- Les laboratoires—de recherche académiques facilitent vos recherches et la publication de vos nouvelles découvertes
- Les start-ups—en biotechnologie accélèrent le développement de nouveaux produits
Spécifications
Spécifications
| Précision de l’absorbance | 3% à 0,97 A, 302 nm, 23 ± °2 C Abs/mm à 25 °C |
| Gamme d’absorbance | 0,04 à 30 Abs (équivalent 10 mm) |
| Certifications/Conformité | UL/CSA et CE |
| Compatibilité | Contrôle local seulement |
| Concentration | 1 500 ng/μL (1 200 ng/μL) dsDNA (ARN) 45 mg/mL (21 mg/mL) BSA (lgG) |
| Raccordements | USB Portage 2.0 |
| Profondeur (métrique) | 22 cm |
| Limites de détection | 2,0 ng/μL (1,6 ng/μL) ADN (ARN) 0,06 mg/mL (0,03 mg/mL) ASB (lgG) |
| Type de détecteur | Capteur d’image linéaire CMOS à 2048 éléments |
| Affichage | Écran tactile LCD |
| Afficher plus de résultats |