missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-alpha-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptophanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B42875G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B42875G 5 g
B42871G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B42875G Fournisseur TCI America Code fournisseur B42875G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 82689-19-8
Formule moléculaire C16H22N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.36
Numéro MDL MFCD00235953
Clé InChI JEFQUFUAEKORKL-LBPRGKRZSA-N
Synonyme n-boc-l-tryptophanol, boc-tryptophanol, boc-l-tryptophanol, boc-trp-ol, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, s-3-2-boc-amino-3-hydroxypropyl-indole, boc-d-trp-ol, n-alpha-boc-l-tryptophanol, boc-trypotophanol, boc-l-trp-ol
PubChem CID 7019533
Nom de l’IUPAC Tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propane-2-yl]carbamate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique N-alpha-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tryptophanol
Point de fusion 122 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 290.36
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline