missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalpha-[(9H-Fluore-9-ylméthoxy)carbonyl]-Ngamma-trityl-L-asparagine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F05085G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F05085G 5 g
F05081G 1 g
F050825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. F05085G Fournisseur TCI America Code fournisseur F05085G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 132388-59-1
Formule moléculaire C38H31N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 595.68
Numéro MDL MFCD00077049
Clé InChI KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-M
Synonyme fmoc-asn trt-oh, nalpha-fmoc-ngamma-trityl-l-asparagine, ambotzfaa1015, n-fmoc-n4-trityl-l-asparagine, pubchem9947, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, fmoc-n'-trityl-l-asparagine, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, n-9-fluorenyl methoxy carbonyl-n-trityl-l-asparagine
PubChem CID 640248
Nom de l’IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)-3-[(triphénylméthyl)carbamoyl]propanoate
SOURIRES [O-]C(=O)[C@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Ngamma-trityl-L-asparagine
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 596.68
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline