missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tunnels utilitaires

Description
Remplacez les entonnoirs de laboratoire en verre par Thermo Scientific™ Nalgene™ des entonnoirs utilitaires. Ces entonnoirs sont résistants chimiquement à une grande variété de produits chimiques et de réactifs de laboratoire et sont indestructibles, ce qui en fait un atout précieux pour les programmes de sécurité en laboratoire.
- Les 4256-0234 et 4256-0414 sont fabriqués en polypropylène autoclavable et résistant aux éclats.
- Le 4256-0638 possède une grande ouverture de gorge pour un transfert plus rapide des matériaux et est fabriqué en polyéthylène haute densité résistant aux éclats (non autoclavable).
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 98 mm |
| Capacité (métrique) | 270 mL |
| Diamètre (métrique) de tube | 18 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 117 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Aperçu général | Utilitaire d’entonnoir PP 108mm |
| Longueur (métrique) de tube | 37 mm |
| Quantité | 12/Pk.; 144/Cs. |