missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Tunnels utilitaires
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1034810E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
62 mm
98 mm
150 mm
Capacité (métrique):
62 mL
270 mL
1059 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) supérieur Capacité (métrique)
1034810E 62 mm 62 mL
1034811A 98 mm 270 mL
1043723E 150 mm 1059 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 1034810E Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42560234

Remplacez les entonnoirs de laboratoire en verre par ces entonnoirs utilitaires, qui sont une excellente alternative à l’étanchéité.

Remplacez les entonnoirs de laboratoire en verre par Thermo Scientific™ Nalgene™ des entonnoirs utilitaires. Ces entonnoirs sont résistants chimiquement à une grande variété de produits chimiques et de réactifs de laboratoire et sont indestructibles, ce qui en fait un atout précieux pour les programmes de sécurité en laboratoire.

  • Les 4256-0234 et 4256-0414 sont fabriqués en polypropylène autoclavable et résistant aux éclats.
  • Le 4256-0638 possède une grande ouverture de gorge pour un transfert plus rapide des matériaux et est fabriqué en polyéthylène haute densité résistant aux éclats (non autoclavable).

Specifications

Diamètre (métrique) supérieur 62 mm
Capacité (métrique) 62 mL
Diamètre (métrique) de tube 14 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 66 mm
Autoclavable Autoclavables
Aperçu général Utilitaire d’entonnoir PP 70mm
Longueur (métrique) de tube 21mm
Quantité 12/Pk.; 288/Cs.