missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ensembles d’équipements de nettoyage de pipettes

Description
Procurez-vous tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer les pipetes avec les ensembles d’équipements Thermo Scientific™ Nalgene™ de nettoyage de pipettes. Chacun de ces ensembles emballés de façon pratique comprend un panier, un pot et une laveuse. Une taille plus grande est disponible pour accueillir jusqu’à 32 pouces. (81 cm) de long.
Caractéristiques :
- Tous sont fabriqués en polyéthylène robuste et haute densité
- Les composants sont aussi disponibles séparément, sauf la taille F (vendue uniquement en ensemble)
Comprend :
- Un pot à pipettes
- Un panier
- Un lave-lave/rinçeur de la taille indiquée
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec | Pipet, 24 po. |
| Hauteur (impériale) | 24 po. |
| Hauteur (métrique) | 61 cm |
| Taille | C |
| Aperçu général | Ensemble de nettoyage de pipettes C |
| Matériau | HDPE |
| Comprend |
|