missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Grandes entonnoires en HDPE
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 103715B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
201mm
258mm
Capacité (métrique):
1.9 L
4.06 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) supérieur Capacité (métrique)
103715B 258mm 4.06 L
103715A 201mm 1.9 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 103715B Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42620110

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Choisissez une alternative plus sécuritaire au verre avec cet entonnoir incassable, doté de rayures externes et internes pour la libération de l’air.

Remplacer les entonnoirs de laboratoire en verre et métal par Thermo Scientific™ Nalgene™ un grand entonnoir HDPE, avec des nervures externes et internes pour la libération de l’air. Ces entonnoirs sont chimiquement résistants à une grande variété de produits chimiques et de réactifs de laboratoire, et sont à la fois indestructibles et indestructibles, ce qui en fait un atout précieux pour les programmes de sécurité en laboratoire.

  • Le polyéthylène haute densité est indestructible, ce qui en fait un outil fiable à long terme pour le laboratoire

Spécifications

Diamètre (métrique) supérieur 258mm
Capacité (métrique) 4.06 L
Diamètre (métrique) de tube 25 mm
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 301 mm
Autoclavable Non autoclavable
Aperçu général Cheminée Gros HDPE 279mm
Longueur (métrique) de tube 90 mm
Quantité 1/Pk.; 6/Cs.