missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Porte-bouteilles de sécurité LLDPE de 500 mL

Description
Sécurisez les bouteilles et réduisez le risque de cogner, de fissurer ou d’écailler. Thermo Scientific™ Nalgene™ Le porte-bouteilles de sécurité LLDPE de 500 mL offre une plus grande rigidité et résistance aux chocs. La poignée robuste et large est moulée en une seule pièce avec la base permettant une prise confortable, même lorsque le porte-bébé est plein. Ce support linéaire en polyéthylène à faible densité peut contenir jusqu’à six bouteilles de réactifs standard de 500 mL dans n’importe quel profil.
- Les verrous du couvercle s’attachent solidement à la base et permettent aux porte-bébés de s’empiler
- Dimensions : 14L x 10 L x 11 po. H (35 x 25 x 28 cm)
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en LDPE dans lesquels vos Nalgene produits sont livrés.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Bouteille de sécurité pour transporteur LLDPE 500 mL |
| Couleur | Jaune |
| Capacité | Bouteilles (500 mL) |
| Matériau | LLDPE |
| Positions | 6 |
| Empilables | Oui |
| Nb par boîte | 6 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Porte-bouteilles |