missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Microplaques de détection NA-Star™
Description
Microplaques blanches solides à 96 puits, fournies avec des couvercles, optimisées pour une utilisation avec les réactifs d’essai chimiluminescents. Thermo Scientific NA-Star NA-Star Les microplaques de détection sont idéales pour être utilisées avec d’autres tests chimiluminescents qui ne nécessitent pas un test spécifique
Idéal pour être utilisé avec d’autres tests chimiluminescents qui ne nécessitent pas de chimie de surface ou de revêtement spécifique. Elles offrent une surface de liaison élevée qui peut être recouverte de réactifs de capture spécifiques pour une utilisation lors d’applications d’immunoanalyse⁄capture, si désiré.
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Sans code-barres |
| Contenu et stockage | Contient 10 plaques avec des couvercles |
| Méthode de détection | Absorbance |
| Gamme de produit | NA-Star NovaBright |
| À utiliser avec (équipement) | Luminomètre (Microplaque) |
| Plaque de blocage | Aucune |
| Quantité | 10 plaques |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.