missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N6-Benzoyl-2'-Désoxyadénosine Hydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B3101100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B3101100MG 100 mg
B31011G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B3101100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B3101100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 206752-42-3
Formule moléculaire C17H19N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 373.369
Numéro MDL MFCD00149575
Clé InChI WRMYMWRRSSDKIJ-LUHWTZLKSA-N
PubChem CID 16211731
Nom de l’IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]purine-6-yl]benzamide; hydrate-toi
SOURIRES C1C(C(OC1N2C=NC3=C2N=CN=C3NC(=O)C4=CC=CC=C4)CO)O.O

Spécifications

Nom ou substance chimique N6-Benzoyl-2′-deoxyadenosine Hydrate
Couleur Blanc-jaune
Quantité 100 mg
Poids de formule 355.35
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline