missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N2-Isobutyryl-5'-O-(4,4'-diméthoxytrityl)-2'-désoxyguanosine 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I06975G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I06975G 5 g
I06971G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I06975G Fournisseur TCI America Code fournisseur I06975G

Identifiants chimiques

CAS 68892-41-1
Formule moléculaire C35H37N5O7
Poids moléculaire (g/mol) 639.709
Numéro MDL MFCD00010059
Clé InChI RMQXDNUKLIDXOS-ZGIBFIJWSA-N
Synonyme n2-isobutyryl-5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyguanosine, ibu-dmt-dg, dmt-n-ib-dg, 2'-deoxy-5'-o-dmt-n2-isobutyrylguanosine, 5'-o-dimethoxytrityl-n-isobutyryl-deoxyguanosine, guanosine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-n-2-methyl-1-oxopropyl, n-9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide, ksc912c7f, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl benzyl-2'-deoxy-n-2-methyl-1-oxopropyl guanosine
PubChem CID 2724504
Nom de l’IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-méthoxyphényl)-phénylméthoxy]méthyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purine-2-yl]-2-méthylpropanamide
SOURIRES CC(C)C(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C3CC(C(O3)COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(C=C5)OC)C6=CC=C(C=C6)OC)O

Spécifications

Nom ou substance chimique N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine
Point de fusion 155 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 639.71
Pourcentage de pureté ≥99,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-6804
TSCA Oui