missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(tert-butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-proline Éther méthylique 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B38435G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B38435G 5 g
B38431G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B38435G Fournisseur TCI America Code fournisseur B38435G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 74844-91-0
Formule moléculaire C11H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 245.28
Numéro MDL MFCD00076981
Clé InChI MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Synonyme boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
PubChem CID 2734883
Nom de l’IUPAC 1-tert-butyl 2-méthyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
SOURIRES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-proline Methyl Ester
Point de fusion 96 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 132 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 245.28
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline