missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(tert-butoxycarbonyl)-1,3-diaminopropane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A13725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A13725G 5 g
A13721G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A13725G Fournisseur TCI America Code fournisseur A13725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 75178-96-0
Formule moléculaire C8H19N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 175.25
Numéro MDL MFCD00210021
Clé InChI POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Synonyme n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
PubChem CID 2735700
Nom de l’IUPAC Tert-butyl N-(3-azaniumylpropyl)carbamate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]

Spécifications

Nom ou substance chimique N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-diaminopropane
Point d’ébullition 203 °C
Couleur Blanc-jaune
Numéro UN 3259
Quantité 5 g
Poids de formule 174.24
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Cristal/Masse