missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-succinimidyl tétradecanoate 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. S09975G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S09975G 5 g
S09971G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S09975G Fournisseur TCI America Code fournisseur S09975G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 69888-86-4
Formule moléculaire C18H31NO4
Poids moléculaire (g/mol) 325.449
Numéro MDL MFCD00522592
Clé InChI NZEDHZOVUDEBGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tetradecanoic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Succinimidyl Myristate, Myristic Acid N-Succinimidyl Ester, NHS-Myristate
PubChem CID 4229289
Nom de l’IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) tétradecanoate
SOURIRES CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Succinimidyl Tetradecanoate
Point de fusion 84 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 325.45
Pourcentage de pureté ≥95,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur (-20 °C)