missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Succinimidyl N-[6-(Biotinamido)hexanoyl]-6-aminohexanoate 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Succinimidyl N-[6-(Biotinamido)hexanoyl]-6-aminohexanoate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Poids de formule | 567.70 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |